CYTO-13
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB17553EA 295 EUR InStock
AATB17553
CYTO-13
Tests Tests cellulaires
CYTO-13 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-permeant dye for analyzing DNA content in living cells.
  • Cell-Permeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité