C1-Bodi Fluor 500/510-C12 [equivalent to BODIPY® 500/510 C1, C12]
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB22120EA 295 EUR InStock
AATB22120
C1-Bodi Fluor 500/510-C12 [equivalent to BODIPY® 500/510 C1, C12]
Tests Tests cellulaires
The green fluorescent BODIPY FL C12 fatty acid can be used as a synthetic precursor to a wide variety of fluorescent phospholipids.
  • Phospholipid Precursor
  • pH-Insensitive Fluorescence
  • Fluorescent In Aqueous and Lipids
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité