ThiolTrace™ Violet, 500
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB22280EA 295 EUR InStock
AATB22280
ThiolTrace™ Violet, 500
Tests Tests cellulaires
The subcellular detection and localization of GSH is important in understanding the modulation of redox status, the effect of drugs, and the mechanisms of detoxification.
  • Extremely Bright Fluorescence
  • Compatible With Serum-Containing Media
  • High Sensitivity
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité