MitoLite™ Orange EX405
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB22679EA 146 EUR InStock
AATB22679
MitoLite™ Orange EX405
Tests Tests cellulaires
MitoLite™ Orange 405 is a cationic dye that selectively accumulates in mitochondria probably vial the mitochondrial membrane potential gradient.
  • Mitochondria-Specific Dye
  • Cell-Permeable
  • Robust
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité