CytoFix™ Red Mitochondrial Stain
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB23200EA 442 EUR InStock
AATB23200
CytoFix™ Red Mitochondrial Stain
Tests Tests cellulaires
CytoFix™ Red mitochondrial stain is a dye that selectively stains mitochondria independent of mitochondrial membrane potential gradient.
  • Mitochondria-Specific Dye
  • Cell-Permeable
  • Useful for Multicolor Imaging
  • Robust
  • Retained After Fixation
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité