Cell Meter™ Intracellular NADH/NADPH Flow Cytometric Analysis Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB15291EA 739 EUR InStock
AATB15291
Cell Meter™ Intracellular NADH/NADPH Flow Cytometric Analysis Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
The detection of intracellular dihydronicotinamide adenine dinucleotide NADH and its phosphate ester NADPH is important for disease diagnostics and drug discovery.
  • High sensitivity
  • Bright fluorescence
  • Suitable for live cell imaging
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité