Cell Meter™ Intracellular GSH Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry with 405 nm excitation*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB22809EA 295 EUR InStock
AATB22809
Cell Meter™ Intracellular GSH Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry with 405 nm excitation*
Tests Tests cellulaires
There are a variety of parameters that can be used for monitoring cell apoptosis.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Optimized for flow cytometry but suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité