Screen Quest™ No Wash Potassium Channel Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
36550 36551 36552
AATB36550EA 295 EUR InStock
AATB36550 AATB36551 AATB36552
Screen Quest™ No Wash Potassium Channel Assay Kit
Tests Tests cellulaires
Potassium (K⁺) ion channel plays an important role in regulating fundamental biological processes including heart rate, hormone and neurotransmitter secretion, water and electrolyte balance.
  • Cell permeable potassium probe
  • No wash step required
  • Robust and adaptable protocol
  • Multiple research applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité