Cell Meter™ Generic Fluorimetric Caspase Activity Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB22821EA 295 EUR InStock
AATB22821
Cell Meter™ Generic Fluorimetric Caspase Activity Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry*
Tests Tests cellulaires
Our Cell Meter™ assay kits are a set of tools for monitoring cell viability.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Optimized for flow cytometry but suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité