Cell Meter™ Autophagy Assay Kit *Blue Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB23000EA 295 EUR InStock
AATB23000
Cell Meter™ Autophagy Assay Kit *Blue Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Autophagy is an evolutionarily conserved degradation process that targets long-lived proteins, organelles, and other cytoplasmic components for degradation via the lysosomal pathway.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for either detached or attached cells
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité