Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit, Optimized for Difficult Cell Lines
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
36307 36308 36309
AATB36307EA 146 EUR InStock
AATB36307 AATB36308 AATB36309
Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit, Optimized for Difficult Cell Lines
Tests Tests cellulaires
Calcium flux assays are preferred methods in drug discovery for screening G protein coupled receptors (GPCR).
  • 100 to 250 times fluorescence increase once bound to calcium
  • Contains all necessary components
  • Suitable for multiple types of cells
  • Robust and adaptable protocol
  • Brighter and more photostable signal
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité