Cell Meter™ Fixed Cell and Tissue TUNEL Apoptosis Assay Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB22853EA 563 EUR InStock
AATB22853
Cell Meter™ Fixed Cell and Tissue TUNEL Apoptosis Assay Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Cell Meter™ TUNEL apoptosis assay kit provides a robust tool for conveniently detecting apoptosis caused by DNA fragmentation.
  • Contains all necessary components
  • Multiple research applications
  • Bright and stable signal
  • Suitable for all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité