Screen Quest™ Calbryte-590 Probenecid-Free and Wash-Free Calcium Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
36200 36201 36202
AATB36200EA 460 EUR InStock
AATB36200 AATB36201 AATB36202
Screen Quest™ Calbryte-590 Probenecid-Free and Wash-Free Calcium Assay Kit
Tests Tests cellulaires
Calcium flux assays are the preferred methods for screening G protein coupled receptors (GPCRs) in drug discovery.
  • 100 to 250 times fluorescence increase once bound to calcium
  • Contains all necessary components
  • No wash step required
  • Robust and adaptable protocol
  • Brighter and more photostable signal
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité