Amplite® Colorimetric Maleimide Quantitation Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB5525EA 295 EUR InStock
AATB5525
Amplite® Colorimetric Maleimide Quantitation Kit
Tests Tests enzymatiques
Maleimides can be directly assayed spectrophotometrically at 302 nm.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité