Amplite® Colorimetric L-Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB13813EA 442 EUR InStock
AATB13813
Amplite® Colorimetric L-Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Lactate dehydrogenase (LDH) is an oxidoreductase enzyme that catalyses the interconversion of pyruvate and lactate.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité