Amplite® Fluorimetric Beta-Galactosidase Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
12601 12603
AATB12601EA 442 EUR InStock
AATB12601 AATB12603
Amplite® Fluorimetric Beta-Galactosidase Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
E. coli beta-galactosidase is a 464 Kd tetramer.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité