Lumiwox™ Acridinium NHS Ester
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB26000EA 295 EUR InStock
AATB26000
Lumiwox™ Acridinium NHS Ester
Tests Essais protéiniques
The acridinium NHS ester can be used to label proteins and nucleic acids.
  • Chemiluminescent labeling
  • Improved sensitivity and stronger signal
  • Tolerates hydrogen peroxide reaction
  • Suitable for various experimental surfaces
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité