Helixyte™ Green *10000X Aqueous PCR Solution*
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB17592EA 1420 EUR InStock
AATB17592
Helixyte™ Green *10000X Aqueous PCR Solution*
Tests Tests qPCR
Helixyte™ Green is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of SYBR® Green (SYBR® is the trademark of ThermoFisher).
  • Same Spectral Properties To SYBR® Green
  • High Sensitivity
  • Useful For Nucleic Acid Labeling In Gels
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité