Portelite™ Fluorimetric Total Nucleic Acid Quantitation Kit
Fournisseur: AAT Bioquest
Portelite™
AATB17631EA 409 EUR InStock
AATB17631
Portelite™ Fluorimetric Total Nucleic Acid Quantitation Kit
Tests Tests à l'acide nucléique
Portelite™ fluorimetric total nucleic acid quantitation kit is optimised for measuring the total amounts of nucleic acids with CytoCite™ or Qubit® fluorometers.
  • Optimized for cytocite and qubit fluorometers
  • Sensitive and indiscriminate binding
The kit has all the essential reagents, including Helixyte™ Green ssDNA reagent, dilution buffer, and pre-diluted DNA standards.
Conditionnement: Plastic vial.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité