Buccutite™ ALP (Alkaline Phosphatase) Antibody Conjugation Kits (2 Labelings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
5512 5513 5514
AATB5512EA 409 EUR InStock
AATB5512 AATB5513 AATB5514
Buccutite™ ALP (Alkaline Phosphatase) Antibody Conjugation Kits (2 Labelings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Protein-protein conjugations are commonly performed with a bifunctional linker (such as SMCC) having different reactivity at each end for linking two different proteins.
  • High conjugation yield
  • Stable crosslinking
  • Minimal hands-on time
  • Robust protocol
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité