Buccutite™ Rapid APC Antibody Labelling Kits (2 Labellings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1313 1311
AATB1313EA 442 EUR InStock
AATB1313 AATB1311
Buccutite™ Rapid APC Antibody Labelling Kits (2 Labellings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
APC is an red fluorescent protein which has an excitation wavelength of 651 nm and an emission wavelength of 662 nm.
  • High conjugation yield
  • Stable crosslinking
  • Minimal hands-on time
  • Robust protocol
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité