ReadiLink™ Rapid Cy7 Antibody Labelling Kit 'Microscale Optimised for Labelling 50 µg Antibody Per Reaction' (2 Labellings)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB1294EA 221 EUR InStock
AATB1294
ReadiLink™ Rapid Cy7 Antibody Labelling Kit 'Microscale Optimised for Labelling 50 µg Antibody Per Reaction' (2 Labellings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Cy7 is one of the most popular fluorescent labelling dyes for preparing orange-red fluorescent bioconjugates.
  • Contains all essential components
  • Minimal hands on time
  • Ready to use
  • Robust and simple antibody labelling protocol
  • No column purification required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité