ReadiLink™ Rapid iFluor® 350 Antibody Labelling Kit 'Microscale Optimised for Labelling 50 µg Antibody Per Reaction' (2 Labellings)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB1220EA 221 EUR InStock
AATB1220
ReadiLink™ Rapid iFluor® 350 Antibody Labelling Kit 'Microscale Optimised for Labelling 50 µg Antibody Per Reaction' (2 Labellings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimised for labelling proteins, in particular, antibodies.
  • Violet-laser excitable
  • Robust and simple antibody labelling protocol
  • No column purification required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité