ReadiLink™ KLH Conjugation Kit (2 Reactions)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB5502EA 295 EUR InStock
AATB5502
ReadiLink™ KLH Conjugation Kit (2 Reactions)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH) is one of the most commonly used carriers in the conjugation of peptides for antibody production.
  • Excellent protein recovery
  • Stable conjugation
  • Easy and simple protocol
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité