HEX-dT Phosphoramidite
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
6210 6211
AATB6210EA 270 EUR InStock
AATB6210 AATB6211
HEX-dT Phosphoramidite
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
HEX-dT phosphoramidite provides a valuable tool to add the HEX tag to a desired location of an oligo sequence.
  • DMT group allows quantification
HEX-dT phosphoramidite contains a DMT group to allow quantification of coupling. It can be inserted into a target sequence as a replacement for a dT residue.
It is complimentary to the commonly used 6-HEX phosphoramidite that contains no DMT group and can only be added at the 5'-terminus, thus terminating synthesis.
Conditionnement: Plastic vial.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité