5-VIC Phosphoramidite
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
6083 6084 6085
AATB6083EA 958 EUR InStock
AATB6083 AATB6084 AATB6085
5-VIC Phosphoramidite
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
VIC phosphoramidite is the most convenient building block to incorporate VIC tag into an oligonucleotide.
  • Emits in the green-yellow part of the visible spectrum
  • Multiple applications
VIC is a fluorescent dye that was originally developed by Applied Biosystems (now, Thermofisher). It is used to fluorescently label oligonucleotides at the 5’-end (for use as probes in a variety of real-time PCR, hybridization and fluorescence-based genetic analysis applications).
Conditionnement: Plastic vial.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité