ReadiLink™ iFluor® 647 Nick Translation dsDNA Labeling Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17404 17405
AATB17404EA 523 EUR InStock
AATB17404 AATB17405
ReadiLink™ iFluor® 647 Nick Translation dsDNA Labeling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
It is compatible with a wide variety of sample materials, including bacterial artificial chromosome (BAC) DNA, human genomic DNA, purified PCR products, supercoiled and linearized plasmid DNA.
  • Provides all necessary reagents
  • Adjustable ratios
  • Wide sample type compatibility
The resulted iFluor® 647-labeled DNAs can be used in a variety of molecular biology techniques such as fluorescence in situ hybridization (FISH).
Conditionnement: Packaged in plastic vials.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité