ReadiLink™ Cy5 Oligo and ssDNA Labeling Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17488 17489
AATB17488EA 353 EUR InStock
AATB17488 AATB17489
ReadiLink™ Cy5 Oligo and ssDNA Labeling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The kit is optimised for efficient labelling and contains all the essential reagents required for efficient labelling of ssDNA or oligos.
  • Robust protocol
  • Bright labeling
The resulting Cy5-labelled DNA probes are ideally suited for biological applications, e.g., electrophoretic mobility shift assays (EMSA), Northern and Southern blots, colony or in situ hybridizations.
Conditionnement: Packaged in plastic vials.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité