ReadiLink™ DIG (Digoxigenin) Oligo and ssDNA Labeling Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17493 17492
AATB17493EA 497 EUR InStock
AATB17493 AATB17492
ReadiLink™ DIG (Digoxigenin) Oligo and ssDNA Labeling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The kit is optimised for efficient labelling and contains all the essential reagents required for efficient labelling of ssDNA or oligos.
  • Efficient labelling
  • Contains all essential reagents
  • Multiple applications
The resulting DIG-labeled oligo and ssDNA probes are ideally suited for a variety of biological applications, e.g., electrophoretic mobility shift assays (EMSA), Northern and Southern blots, colony or in situ hybridizations.
Conditionnement: Packaged in plastic vials.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité