Ac-DEVD-pNA
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB13405EA 146 EUR InStock
AATB13405
Ac-DEVD-pNA
Protéines et Peptides
Ac-DEVD-pNA is a colourimetric substrate for caspase 3, a protease that is rapidly activated when cells are exposed to apoptotic conditions and that cleaves poly(ADP-ribose) polymerase.
  • Hazard Class/ Packing Group: 5, II
  • GHS symbol: GHS07
  • Signal Word: Warning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité