Ac-IETD-CHO
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB13412EA 295 EUR InStock
AATB13412
Ac-IETD-CHO
Protéines et Peptides
Ac-IETD-CH₂O₂ is a caspase8 inhibitor that blocks the cleavage of the 32kD caspase3 precursor into the p12 and p20subunits, thus blocking the formation of active caspase8.
  • Hazard Class/ Packing Group: 5, II
  • GHS symbol: GHS07
  • Signal Word: Warning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité