Native Streptavidin (from Streptomyces avidinii), trFluor™ Eu
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB16925EA 442 EUR InStock
AATB16925
Native Streptavidin (from Streptomyces avidinii), trFluor™ Eu
Protéines et Peptides
Streptavidin conjugates are widely used together with a conjugate of biotin for specific detection of a variety of proteins, protein motifs, nucleic acids and other molecules since streptavidin has a very high binding affinity for biotin.
  • Tr-fret reagent
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité