Native N6-Methyladenosine (from Eukaryotic cells), Biotin
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB17100EA 442 EUR InStock
AATB17100
Native N6-Methyladenosine (from Eukaryotic cells), Biotin
Protéines et Peptides
N6-Methyladenosine is an abundant modification in mRNA and is found within some viruses, and most eukaryotes including mammals, insects, plants and yeast.
  • Common RNA modification
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité