Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), Fluorescein
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB23101EA 221 EUR InStock
AATB23101
Native Amanita phalloides Phalloidin (from Eukaryotic cells), Fluorescein
Protéines et Peptides
This green fluorescent phalloidin conjugate (equivalent to FITC labeled phalloidin) selectively binds to F-actins.
  • Suitable for all fluorescent imaging platforms
  • Specific for actin in both living or fixed cells
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité