Native Armoracia rusticana HRP (from Armoracia rusticana), Chloramphenicol
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB50003EA 739 EUR InStock
AATB50003
Native Armoracia rusticana HRP (from Armoracia rusticana), Chloramphenicol
Protéines et Peptides
Chloramphenicol-HRP conjugate is used for developing an ELISA assay for quantifying chloramphenicol.
  • Assay development
  • High sensitivity
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité