Streptavidin, Xtra™ IF555
Fournisseur: AAT BIOQUEST
46002 46003
AATB46002EA 146 EUR InStock
AATB46002 AATB46003
Streptavidin, Xtra™ IF555
Protéines et Peptides
Streptavidin conjugates are widely used in combing with biotin conjugates for detecting a variety of biological targets such as proteins, nucleic acids and other molecules.
  • Improved signal
  • Improved photostability
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité