Human Protein A-Agarose Resin
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
55000 55005
AATB55000EA 146 EUR InStock
AATB55000 AATB55005
Human Protein A-Agarose Resin
Protéines et Peptides
Protein A agarose was prepared by covalently immobilizing protein A onto high-quality crosslinked beaded agarose.
  • High affinity
  • Targets igg antibodies
  • pH stable between 3 to 13
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité