Native Bovine Bovine Serum Albumin (from Serum), Danofloxacin
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB50017EA 739 EUR InStock
AATB50017
Native Bovine Bovine Serum Albumin (from Serum), Danofloxacin
Protéines et Peptides
Danofloxacin-BSA Conjugate is used for developing anti-danofloxacin antibodies that are typically used in an ELISA assay.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité