Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), Ofloxacin
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB50019EA 739 EUR InStock
AATB50019
Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), Ofloxacin
Protéines et Peptides
Ofloxacin-HRP conjugate is used for developing an ELISA assay for quantifying ofloxacin.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité