Recombinant DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB31700EA 209 EUR InStock
AATB31700
Recombinant DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE
Protéines et Peptides
DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE is an excellent peptide substrate for calcineurin (Protein Phosphatase 2B, PP2B).
  • Derived from the PKA regulatory subunit type II (RII)
The sequence is derived from the PKA regulatory subunit type II (RII) and is phosphorylated on the Ser residue.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité