Cl-NERF
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB21220EA 295 EUR InStock
AATB21220
Cl-NERF
Cl-NERF
Cl-NERF is a rhodol dye with pKa = 3,8.
  • pH-dependent fluorescence
  • Ratiometric detection
  • Cell impermeable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité