Metal Fluor™ Zn-520 AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB21263EA 295 EUR InStock
AATB21263
Metal Fluor™ Zn-520 AM
Metal Fluor™ Zn-520 AM
Metal Fluor™ Zn-520 is designed for detection of higher zinc ion concentrations that are present in synaptic vesicles and released in response to electrical stimulation or excitotoxic agonists (0.05 to 50 µM) with minimal interfering calcium sensitivity.
  • Cell permeable
  • Zinc-dependent fluorescence
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité