Stayright™ Purple HRP staining kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB45905EA 146 EUR InStock
AATB45905 AATB45906
Stayright™ Purple HRP staining kit
Stayright™ Purple
3,3'-Diaminobenzidine (DAB) has been applied for decades as the most commonly used IHC chromogen because it is inexpensive and sensitive for routine applications.
  • Non-mutagenic
  • minimal cytotoxicity
  • stain persists through dehydration and coverslipping
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité