Q4ever™ Green
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
17608 17609
AATB17608EA 201 EUR InStock
AATB17608 AATB17609
Q4ever™ Green
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
A real-time polymerase chain reaction (real-time PCR), also known as quantitative polymerase chain reaction (qPCR), is a popular laboratory technique of molecular biology based on the polymerase chain reaction (PCR).
  • No probe required
  • Enhanced sensitivity
  • Low enzymatic inhibition
  • Binds to any dsDNA
Attention: For research use only. Store at −20 °C, protected from light. Product is stable for at least 12 months from the date of receipt when stored as recommended.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité