Cartouche de déionisation avec tuyau pour raccordement
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D8901 D8902 D8905 D8904 D8822 D50220 D8903 D8908 D8911 D8921 D8922
171-0224EA 163 EUR InStock
171-0224 171-0223 171-0222 171-0225 BARND8822 BARND50220 BARND8903 BARND8908 BARND8911 BARND8921 BARND8922
Cartouche de déionisation avec tuyau pour raccordement
Filtres Cartouches filtrantes
La cartouche est conçue pour les applications sans pression, elle comprend 1 cm de raccords de tuyaux cannelés sur chaque extrémité. La cartouche vierge à 100% de polypropylène permet un rinçage de haute qualité rapidement. Un indicateur de couleur indique quand la cartouche de résine est épuisée.
  • Résines de qualité supérieure identiques à celles utilisés dans les cartouches B-Pure
  • Contiennent des colorants qui changent de couleur lorsque la résine est épuisée.
  • Idéale pour les applications à faible volume; alternative à moindre coût
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité