Tritirachium album proteinase K
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3830.0025 A3830.0100 A3830.0500
A3830.0025EA 59.1 EUR InStock
A3830.0025 A3830.0100 A3830.0500
Tritirachium album proteinase K
Enzymes
Proteinase K (Protease K) is a broad-spectrum serine protease from Tritirachium album.
Proteinase K is used for the digestion of proteins in nucleic acid preparations, especially nucleases. It degrades proteins even in the presence of detergents. The enzyme digests proteins preferentially after hydrophobic amino acids (aliphatic, aromatic, and other hydrophobic amino acids) on the carboxy side.
GHS symbols: GHS07;GHS08
GHS signal word: Danger
EINECS: 254-457-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité