Tetrahexyldecyl Ascorbate
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMT1640-5KGBLEA 10940 EUR InStock
SPCMT1640-5KGBL
Tetrahexyldecyl Ascorbate
Tetrahexyldecyl ascorbate
Formule: C₂₂H₃₈O₇
MW: 414,54 g/mol
Numéro CAS: 183476-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité