Courier Case
Fournisseur: Delta T
DLTTB100040EA 750 EUR InStock
DLTTB100040
Courier Case
Boîtes d'expédition et de transport
Courier case suitable for 3,5 pairs of TempShell elements or combinations of elements and TempShell frames. Robust plastic case with vacuum insulation, lock with 'butterfly' closures. Shoulder strap, carrying handle on the lid, sealable and washable plastic interior.
Weight: 5,98 kg.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité