Quinhydrone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Benzoquinone-hydroquinone, p-Benzoquinone hydroquinone complex, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol (1:1)
A16681.14 A16681.22
A16681.14EA 43.7 EUR InStock
A16681.14 A16681.22
Quinhydrone ≥97%
Quinhydrone
Formule: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
MW: 218,21 g/mol
Point de fusion: 168…171 °C
Densité: 1.400
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010310
Numéro CAS: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8058
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité