2,3-Butanediol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10861320EA 52.4 EUR InStock
EHERC10861320
2,3-Butanediol
2,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004523
Numéro CAS: 513-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité